product name
甘油, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. G0400000
traceable to USP 1295607
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
API 家族
glycerin
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
698 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
其他客户在看
实验方案
99%;甘油,≥99.5%;四甘醇,99%
Chromatograms
suitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门