Merck
1375105
USP
甘露醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
D -甘露醇, 1,2,3,4,5,6-己烷六醇, ((2R,3R,4R,5R)-己烷-1,2,3,4,5,6-六醇), 甘露糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
mannitol
製造商/商標名
USP
mp
167-170 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
甘露醇 USP 参考标准,用于指定的非药典测试和分析。
根据美国药典(USP)的下列各论,还可用于制备标准制剂、分辨率、系统适用性和用于检测、鉴定和杂质分析的标准溶液:
  • 甘露醇注射液
  • 甘露醇
  • 异麦芽酮糖醇
  • 木糖醇
  • 纤维醇
生化/生理作用
一种糖醇类甜味剂。 用于甜味抑制研究。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制条件。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Inositol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(4), 5829-5829 (2020)
Xylitol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(4), 6105-6105 (2020)
Mannitol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(5), 2734-2734 (2020)
Mannitol Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 28(1), 2736-2736 (2018)
Isomalt
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 32(4), 5836-5836 (2018)