Merck
BP1007
甘露醇
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
D -甘露醇, 甘露糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
mannitol
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
167-170 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问药典发布网站。
應用
甘露醇BP参考标准品的预期用途是英国药典规定的实验室测试。
生化/生理作用
一种糖醇类甜味剂。 用于甜味抑制研究。
包裝
单位数量:1200 mg。可进行调整。本品按现行药典规定提供。有关当前的单位数量,请访问英国药典
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)