Merck
NIST3530
加碘食盐(碘化物)
NIST®SRM®
别名:
氯化钠, NaCl, 岩盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
包装
pkg of 200 g
制造商/商品名称
NIST®
mp
801 °C (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
matrix material
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
每件SRM 3530由一瓶约含200 g商品化加碘食盐组成,用聚对苯二甲酸乙二酯(PET)镀铝袋密封,附带脱氧剂包。
SRM 3530 _SDS
SRM3530 _CoA
应用
标准参考物质(SRM)加碘食盐主要用于验证分析方法以确定加碘食盐或类似物质中的碘含量。
在为内部控制材料分配值时,此SRM也可用于质量保证。
特点和优势
  • 证书提供碘质量分数的NIST认定值(以碘计)。 
  • 使用重量滴定法、ICP-MS法和线性伏安法测定分析值。 
  • NIST证书提供储存和使用说明。
其他说明
已通过下列分析物认证。
碘(I)
如需查看证书数值及详情,请参见nist.gov/SRM。
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)