一般描述
该标准参考物质(SRM)主要用于验证方法中,用于确定花生酱和类似基质中营养成分(proximates)、脂肪酸、卡路里、维生素、微量元素、氨基酸、黄曲霉素和丙烯酰胺的含量。在为内部参考物质分赋值后,此SRM还可以用于质量保证过程。该SRM是由花生酱产品厂商制作的奶油花生酱。1个单位SRM 2387包含三瓶花生酱,每瓶170g。更多信息请参阅COA和SDS。
SRM 2387_cert
SRM 2387_SDS
SRM 2387_cert
SRM 2387_SDS
其他说明
已认证可用于以下列出的分析物。请参阅证书以获取相关数值和更多详细信息
灰分、卡路里、碳水化合物、总膳食纤维、磷 (P)、脂肪(脂肪酸总和为甘油三酯)、脂肪(浸提物)、蛋白质、固体
氨基酸:丙氨酸、精氨酸、天冬氨酸、胱氨酸、谷氨酸、甘氨酸、组氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、丝氨酸、苏氨酸、色氨酸、酪氨酸、缬氨酸
生物毒素/真菌毒素:黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、总黄曲霉毒素
脂质和脂肪酸: 花生酸、花生四烯酸、山嵛酸、二十碳二烯酸 (C20:2)、芥子酸、贡多酸、十七碳烯酸 (C17:1)、木蜡酸、亚油酸、珠光脂酸、单不饱和脂肪酸、肉豆蔻酸、油酸、棕榈酸、棕榈油酸、多不饱和脂肪酸、饱和脂肪酸、硬脂酸、反式异油酸、α-亚麻酸
有机污染物:丙烯酰胺
微量元素:钙 (Ca)、铜 (Cu)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、锰 (Mn)、钾 (K)、钠 (Na)、锌 (Zn)
维生素:烟酸(维生素B3)、烟酰胺(维生素B3)、泛酸(维生素B5)、吡哆醛(维生素B6)、吡哆胺(维生素B6),吡哆醇(维生素B6)、核黄素(维生素B2)、硫胺素(维生素B1)、总维生素B3(以烟酰胺计)、总维生素B6(以吡哆醇计)、α-生育酚、γ- + β-生育酚、δ-生育酚
基质分类:坚果、大豆、食用油和脂肪
灰分、卡路里、碳水化合物、总膳食纤维、磷 (P)、脂肪(脂肪酸总和为甘油三酯)、脂肪(浸提物)、蛋白质、固体
氨基酸:丙氨酸、精氨酸、天冬氨酸、胱氨酸、谷氨酸、甘氨酸、组氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、丝氨酸、苏氨酸、色氨酸、酪氨酸、缬氨酸
生物毒素/真菌毒素:黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、总黄曲霉毒素
脂质和脂肪酸: 花生酸、花生四烯酸、山嵛酸、二十碳二烯酸 (C20:2)、芥子酸、贡多酸、十七碳烯酸 (C17:1)、木蜡酸、亚油酸、珠光脂酸、单不饱和脂肪酸、肉豆蔻酸、油酸、棕榈酸、棕榈油酸、多不饱和脂肪酸、饱和脂肪酸、硬脂酸、反式异油酸、α-亚麻酸
有机污染物:丙烯酰胺
微量元素:钙 (Ca)、铜 (Cu)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、锰 (Mn)、钾 (K)、钠 (Na)、锌 (Zn)
维生素:烟酸(维生素B3)、烟酰胺(维生素B3)、泛酸(维生素B5)、吡哆醛(维生素B6)、吡哆胺(维生素B6),吡哆醇(维生素B6)、核黄素(维生素B2)、硫胺素(维生素B1)、总维生素B3(以烟酰胺计)、总维生素B6(以吡哆醇计)、α-生育酚、γ- + β-生育酚、δ-生育酚
基质分类:坚果、大豆、食用油和脂肪
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
其他客户在看
Liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry for detecting ten allergens in complex and incurred foodstuffs.
Planque.M, et al.
Journal of Chromatography A, 1530, 138-151 (2017)
M Planque et al.
Journal of chromatography. A, 1464, 115-123 (2016-08-25)
Sensitive detection of food allergens is affected by food processing and foodstuff complexity. It is therefore a challenge to detect cross-contamination in food production that could endanger an allergic customer's life. Here we used ultra-high performance liquid chromatography coupled to