主要文件
NIST2384
烘焙巧克力
NIST® SRM® 2384
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
包装
pkg of 5 x 91 g
制造商/商品名称
NIST®
包装形式
matrix material
一般描述
该标准参考物质(SRM)主要用于验证方法中,用于确定烘焙巧克力和类似基质中脂肪酸、卡路里、维生素、微量元素、儿茶素、咖啡因和可可碱的近似含量。在为内部参考物质分赋值后,此SRM还可以用于质量保证过程。SRM是由烘焙巧克力制造商使用100%可可豆制备的烘焙巧克力,并且由同一个生产批次组成。更多信息请参见SDS和COA。
SRM 2384_cert
SRM 2384_SDS
其他说明
已认证可用于以下列出的分析物。请参阅证书以获取相关数值和更多详细信息
灰分、卡路里、碳水化合物、磷(P)、蛋白质、膳食纤维总量、脂肪(作为甘油三酸酯的脂肪酸之和)、脂肪(可提取)、固体
脂质和脂肪酸: 花生酸、二十二烷酸、豆油酸、月桂酸、木质素酸、亚油酸、十七烷酸、肉豆蔻酸、油酸、棕榈酸、棕榈油酸、十五烷酸(C15:0)、硬脂酸、十八碳烯酸、α-亚麻酸酸
植物化学物质:咖啡因、儿茶素、儿茶素单体、表儿茶素、可可碱、茶碱、总原花青素
微量元素:镉(Cd)、钙(Ca)、铜(Cu)、铁(Fe)、镁(Mg)、锰(Mn)、钾(K)、钠(Na)、锌(Zn)
维生素:烟酸(维生素B3)、烟酰胺(维生素B3)、泛酸(维生素B5)、吡哆胺(维生素B6)、吡哆醇(维生素B6)、核黄素(维生素B2)、硫胺素(维生素B1)、总维生素B3(烟酰胺形式)、总维生素B6(吡哆醇形式)
基质分类:加工食品
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)