Merck
N1511
Sigma-Aldrich
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 水合物
≥99%
别名:
β-DPN, β-NAD, DPN, NAD, 二磷酸吡啶核苷酸, 辅酶, 辅酶 1, 辅酶 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS号:
分子量:
663.43 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
生物源
Saccharomyces cerevisiae
品質等級
化驗
≥99%
形狀
crystalline powder
顏色
white to off-white
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI 密鑰
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
β-水合烟酰胺腺嘌呤二核苷酸可用于:
  • 制备NAD+标准溶液,用于NAD+代谢组学研究
  • 用作谷氨酸消旋酶反应中MurI测定反应部分混合物组分
  • 用作染色斑马鱼胚胎显色染色溶液组分
生化/生理作用
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(β-NAD)是乙醇脱氢酶的辅因子,在内脏平滑肌中起到抑制性神经递质的作用。NAD/NADH比值对细胞内氧还电势具有调节作用,进而影响体内的代谢反应。
电子受体
包裝
根据固体质量包装。
其他說明
晶体 NAD 中残留的有机溶剂少于 0.1% (w/w),不易吸湿,不易产生静电,在室温下比无定形 NAD 更稳定。
本品是普通型 NAD。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide is an inhibitory neurotransmitter in visceral smooth muscle
Mutafova-Yambolieva VN, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2007)
Assays for NAD+-Dependent Reactions and NAD+ Metabolites
Schultz MB, et al.
Methods in Molecular Biology, 77-90 (2018)
Determination of the cytosolic NADPH/NADP ratio in Saccharomyces cerevisiae using shikimate dehydrogenase as sensor reaction
Zhang J, et al.
Scientific Reports (2015)
The zebrafish kidney mutant zeppelin reveals that brca2/fancd1 is essential for pronephros development
Kroeger Jr PT, et al.
Developmental Biology (2017)
Detection of D-glutamate Production from the Dual Function Enzyme, 4-amino-4-deoxychorismate Lyase/D-amino Acid Transaminase, in Mycobacterium smegmatis
Opel-Reading HK, et al.
Bio-protocol (2019)