主要文件
481911
Millipore
NAD+,游离酸
A major electron acceptor molecule in biological oxidations. Spectra (pH 7.5): 250/260 nm: 0.80-0.86; 280/260 nm: 0.19-0.23; 340/260 nm: 0.42-0.44 (with ADH at pH 10).
别名:
NAD+,游离酸, β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,DPN,一氧化碳I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H27N7O14P2
CAS号:
分子量:
663.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
NACRES:
NA.51
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 6344
方案
≥95% (HPLC)
表单
lyophilized solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white to off-white
溶解性
water: 200 mg/mL
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OCC4OC(C(C4O)O)[n+]5cc(ccc5)C(=O)N)O)OCC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
光谱(pH 7.5): 250/260 nm:0.80-0.86;280/260 nm:0.19-0.23;340/260 nm:0.42-0.44(ADH pH值为10)。
生物氧化中的主要电子受体分子(光谱比值:250/260 nm处为0.81-0.86,pH值7.0;在280/260 nm处为0.1-0.23,pH值为7.0),在340/260 nm处为0.42-0.44。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻长期保存(-20°C),或冷藏(4°C)短期保存。贮备液(pH 2-7)在4°C下可稳定保存至多1个月。产品将在碱性pH值下分解。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3