Merck
N1636
Sigma-Aldrich
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 水合物
purified by column chromatography, ≥99%
别名:
β-DPN, β-NAD, DPN, NAD, 二磷酸吡啶核苷酸, 辅酶, 辅酶 1, 辅酶 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS号:
分子量:
663.43 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
品質等級
化驗
≥99%
形狀
crystalline powder
顏色
white
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI 密鑰
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)是电子载体和辅因子。它在生命系统中无处不在。NAD+包含通过焦磷酸部分连接在一起的腺苷酸和烟酰胺-5′-核糖核苷酸基团。在NAD+复合物中,酶-辅因子的相互作用高度保守。
應用
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸水合物已用于:
  • 测量丙酮酸三磷酸腺苷 (ATP)的合成速率(动力学测量)
  • 丙酮酸激酶(PK)活性测定的反应缓冲液
  • 高通量筛选预混液组分
生化/生理作用
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)在-氧化(NAD+)和还原(NADH)形式之间的循环可维持细胞持续生长所需的氧化还原平衡。其可深入参与酶催化的氧化还原过程和许多遗传过程。这一成分还参与微生物分解代谢。
电子受体
包裝
根据固体质量包装。
其他說明
晶体 NAD 中残留的有机溶剂少于 0.1% (w/w),不易吸湿,不易产生静电,在室温下比无定形 NAD 更稳定。
本品是普通型 NAD。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Identification and characterization of novel sirtuin inhibitor scaffolds
Sanders BD, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(19), 7031-7041 (2009)
Techniques to monitor glycolysis
Test, 542(15), 91-114 (2014)
Isolation of Tomato Fruit Chromoplasts and Determination of ATP Levels
Hernandez GF, et al.
Bio-protocol, 4(15), e1192-e1192 (2014)
Experimental and theoretical electron density studies in large molecules: NAD+, beta-nicotinamide adenine dinucleotide
Guillot B, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(34), 9109-9121 (2003)
A Mechanism of Adsorption of beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide on Graphene Sheets: Experiment and Theory
Pumera M, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 15(41), 10851-10856 (2009)