Merck
G6257
Sigma-Aldrich
戊二醛 溶液
Grade II, 25% in H2O
别名:
1,5-戊二醛, 五碳双缩醛 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
OHC(CH2)3CHO
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
类型
Grade II
质量水平
表单
liquid
浓度
25% in H2O
技术
electron microscopy: suitable
颜色
colorless
有效pH范围
2.9
mp
-10  °C ((14 °F ))
溶解性
water: soluble
应用
cell analysis
sample preparation
SMILES字符串
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
戊二醛,也称1,5-戊二醛,是一种多功能试剂,其应用涵盖各种研究领域,包括细胞生物学和生物化学研究。它可用作蛋白质交联剂,协助显微镜学中的酶固定,有助于组织化学和细胞化学过程。作为胺反应性同型双功能交联剂,它可用作SDS-PAGE、染色或电子显微镜检查之前的细胞固定剂, 是各种形态学研究的重要工具。
戊二醛可以使胺和肼衍生物与蛋白质和其它含胺聚合物有效地交联。特别值得一提的是,它可以使生物素酰肼与核酸直接结合,其潜在应用为荧光酰肼和羟胺与DNA的偶联。另外,在组织学研究中,戊二醛可用于保存组织切片,以便进行详细检查。
应用
戊二醛溶液已被用于:
  • 固定小鼠 和食道癌细胞
  • 交联淀粉样β蛋白
  • 在气管三维支架的制备中交联明胶
生化/生理作用
戊二醛是一种有效的蛋白质交联剂,可用于酶固定化显微镜分析、组织化学和细胞化学等技术。它在酸性或中性条件下以不同形式存在。它对水生生物有毒:戊二醛过敏将导致过敏性反应。在内窥镜检查过程中接触戊二醛蒸气会导致结肠炎。
特点和优势
  • 功能强大,适用于各种研究应用
  • 即用型溶液减少制备时间
包装
运输途中未冷藏
注意
该等级不建议用作电镜固定液。
制备说明
未经过特别纯化。
其他说明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
免责声明
“根据全球生物杀灭剂的法规,包括但不限于美国环境保护局的《联邦杀虫剂、杀真菌剂和灭鼠剂法案》、《欧洲生物杀灭剂法规》、 加拿大害虫管理局、土耳其《生物杀灭剂产品法规》、韩国《消费化学产品和生物杀灭剂安全管理法案》(K-BPR),该产品不可用作生物杀灭剂。”
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Glutaraldehyde: behavior in aqueous solution, reaction with proteins, and application to enzyme crosslinking
Migneault I, et al.
Biotechniques, 37(5), 790-802 (2004)
Sorption characteristics of mixed molecules of glutaraldehyde from water on mesoporous acid-amine modified low-cost activated carbon: mechanism, isotherm, and kinetics
Lloyd M, et al.
Journal of Chemistry, 2015, 790-802 (2015)
Initiation of apoptosis, cell cycle arrest and autophagy of esophageal cancer cells by dihydroartemisinin
Du XX, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 67(5), 417-424 (2013)
A novel tissue-engineered trachea with a mechanical behavior similar to native trachea
Park JH, et al.
Biomaterials, 62(1), 106-115 (2015)
Amyloid-beta oligomerization in Alzheimer dementia versus high-pathology controls
Esparza TJ, et al.
Annals of Neurology, 73(1), 104-119 (2013)