Merck
340855
Sigma-Aldrich
戊二醛 溶液
50 wt. % in H2O
别名:
1,5-戊二醛, 五碳双缩醛 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
OHC(CH2)3CHO
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
形狀:
liquid
蒸汽密度
1.05 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
15 mmHg ( 20 °C)
形狀
liquid
濃度
50 wt. % in H2O
技術
electron microscopy: suitable
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.42
mp
-21  °C ((-6 °F))
溶解度
water: soluble
密度
1.106 g/mL at 25 °C
適合性
suitable for microfluidics/nanofluidics
應用
cell analysis
genomic analysis
life science and biopharma
sample preparation
SMILES 字串
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
戊二醛(戊二醛,戊烷-1,5-二醇)是一种脂肪族二醛,可作为有效的生物化学试剂适用于多种用途,比如蛋白质交联,显微镜下酶的固定,组织化学和细胞生物学研究。它作为一种与胺反应的同型双功能交联剂以及SDS-PAGE、染色或电子显微镜分析前的细胞固定剂,适用于广泛的形态学研究。
戊二醛能够有效地将胺和肼衍生物与蛋白质和其他含胺聚合物交联。值得注意的是,在某些反应中,生物素酰肼可使用戊二醛直接与核酸偶联,这为荧光酰肼和羟胺与 DNA 的偶联提供了潜在的应用。在组织学研究中,戊二醛还用于保存组织切片以及为进一步测试做准备。
應用
戊二醛可用于以下研究:
  • 制备高分辨光学显微镜和电子显微镜研究用的固定液(戊二醛+多聚甲醛+ NaPO4)。
  • 研究山羊抗辣根过氧化物酶与碱性磷酸酶的偶联反应。
  • 组成原代固定剂,用于保护酵母细胞在高锰酸盐固定过程中细胞质特性的恶化。
明胶, 聚乙烯醇, 和聚庚肽的交联剂。
特點和優勢
  • 多功能且适用于各种研究应用中
  • 现成的溶液可减少准备时间。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Minutes Int. Symp. Microencapsulation, 9th, 191-191 (1993)
Chem. Abstr., 121, 52250t-52250t (1994)
Biomimetics, 1, 219-219 (1992)
Polymer Journal (1993)
Plastic Embedding and Sectioning of Plant Tissues.
Liu T.
Bio-protocol, 2(23) (2012)
相关内容
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.