文件
354400
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde Solution
25% Aqueous
别名:
戊二醛 溶液, 1,5-戊二醛, 五碳双缩醛 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
OHC(CH2)3CHO
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.32
product name
戊二醛,25%水溶液,1 X 500ML,
化驗
≥98% (TLC)
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
技術
electron microscopy: suitable
顏色
clear light yellow
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于交联蛋白质和多羟基材料。也用作组织的固定剂。
警告
毒性:有毒(F)
外觀
25%水溶液。
其他說明
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Sujin Park et al.
Histochemistry and cell biology, 153(2), 89-99 (2019-11-14)
Autophagy is a degradative cellular process that can be both non-selective and selective and begins with the formation of a unique smooth double-membrane phagophore which wraps around a portion of the cytoplasm. Excess and damaged organelles and cytoplasmic protein aggregates