Merck
900368
Sigma-Aldrich
(±)-Epicatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C19H18O10
分子量:
445.35
UNSPSC代码:
12352114
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥99 atom % 13C
质量水平
方案
≥97% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+3
SMILES字符串
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
InChI key
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
相关类别
应用
Relative stereochemistry
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)