agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
蒸汽壓力
<1 Pa ( 25 °C)
描述
cryst. EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,ChP,JP,USP
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
crystalline
solid
特點
RNase and DNase free
pH值
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
轉變溫度
flash point 173.9 °C
溶解度
880 g/L
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI 密鑰
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
由于其微生物和内毒素限度低,Emprove® Expert无水柠檬酸特别适用于高风险应用。
法律資訊
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
345.0 °F - closed cup
閃點(°C)
173.9 °C - closed cup
其他客户在看
相关内容
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.