API 家族
kanamycin
形狀
powder
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI 密鑰
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
Also used in monographs such as:
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
相关内容
Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.