About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.79
推荐产品
描述
Merck USA index - 14, 5745
质量水平
表单
crystalline solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
杂质
≤1.0% sorbitol (HPLC)
颜色
white
mp
167-170 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Effects of polyols at low concentration on the release of sweet aroma compounds in model soda beverages.:本研究探讨了多元醇(包括 D(-) 甘露醇)对苏打饮料中甜味香气化合物释放的影响。这项研究验证了低浓度的 D(-) 甘露醇如何增强香气特征,为食品和饮料行业提供了宝贵的见解。(Barba et al., 2024)。
- Blood-to-Testis Transport of Ribavirin Involves Carrier-Mediated Processes at the Blood-Testis Barrier.: 本研究利用 D(-) 甘露醇作为实验装置中的关键化合物,研究利巴韦林跨血睾屏障的运输机制。这些发现有助于理解靶向血睾屏障的药物输送系统。(Ito et al., 2024)。
- Staphylococcus hsinchuensis sp. nov., Isolated from Soymilk.: 本研究鉴定了一种从豆浆中分离出来的新型葡萄球菌,而 D(-) 甘露醇在其分离和表征过程中起着至关重要的作用。该研究增强了对食品中微生物多样性的了解。(Wang et al., 2024)。
生化/生理作用
一种糖醇类甜味剂。 用于甜味抑制研究。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
在复溶后存放于室温(20°C)。储备液可在室温最长稳定6个月。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1