蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
13.2 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
顶空级溶剂在有机挥发性杂质分析之中的应用
实验方案
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde