Merck
丙酮
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
丙酮是一种极性非质子溶剂,由于能够溶解包括极性和非极性物质在内的多种有机化合物,因此广泛应用于分析化学和有机合成。
丙酮作为溶剂用于有机合成的一大优点是它的低沸点和高挥发性,使得它很容易从反应混合物中去除。该属性对于需要高温或去除多余试剂或溶剂的反应以及需要极性溶剂的反应特别有用,如亲核取代反应、醛醇缩合反应和格氏反应。
在分析化学中用作溶剂或流动相的丙酮
在色谱中,丙酮在气相色谱 (GC) 和高效液相色谱 (HPLC) 中经常用作流动相溶剂。它的高溶解度和挥发性使其成为分离和分析复杂混合物的有效溶剂。
丙酮在许多分析方法中也被用作样品制备的溶剂,包括红外光谱 (Ir)、核磁共振 (NMR) 和质谱 (MS)。它对于从固体样品中溶解和提取小有机分子特别有用。
丙酮溶液
丙酮与甲醇和水的混合物用于 HPLC 或 GC。
氘代丙酮(丙酮-d6
丙酮-d6(氘度在 98 ~ 99.96% 之间)可联合三甲基硅烷作为核磁共振光谱仪的溶剂。
标记丙酮 (丙酮-2-13C, 丙酮-1,3-13C2, 丙酮-18O)
标记丙酮可以用作溶剂,用 NMR 表征蛋白质和其他生物分子(如氨基酸)的结构和动力学。
丙酮作为对照品
丙酮作为医药二级标准品,是用于分析仪器的校准和质量控制以及残留分析的标准物质。