Merck
02575
Supelco
二氯甲烷
analytical standard
别名:
亚甲基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH2Cl2
CAS号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
自燃溫度
1223 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包含
0.002% amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二氯甲烷(亚甲基氯)是一种透明、无色、不易燃、易挥发、气味甜美宜人的液态氯化烃,加热分解时会散发出剧毒的光气烟雾。它主要用作脱漆剂、气雾剂的溶剂,以及制药溶剂。它还用作乙烷泡沫发泡剂和电子产品制造中的脱脂剂。最重要的是,它可用作制备脱咖啡因的咖啡、啤酒花浸膏和香料油树脂的提取溶剂。
應用
二氯甲烷可用作气相色谱(GC)法检测香料油树脂、生物样品以及脱咖啡因的速溶咖啡和研磨咖啡样品中分析物的参考标准品。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Paraldehyde, toluene, and methylene chloride analysis by headspace gas chromatography
Anthony RM, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 2(6), 262-264 (1978)
Jeanne Mager Stellman
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety: Guides, indexes, directory, 104, 242-242 (1998)
Capillary gas chromatography with cryogenic oven temperature for headspace samples: analysis of chloroform or methylene chloride in whole blood
Watanabe K, et al.
Analytical Chemistry, 69(24), 5178-5181 (1997)
Guides, indexes, directory
Stellman, Jeanne Mager
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety: Guides, indexes, directory, Jan 01, 104-104 (1998)
Determination of methylene chloride, ethylene dichloride, and trichloroethylene as solvent residues in spice oleoresins, using vacuum distillation and electron capture gas chromatography
Page BD and Kennedy BPC
Journal of the Association of Official Analytical Chemists, 58(5), 1062-1068 (1975)
商品
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
顶空级溶剂在有机挥发性杂质分析之中的应用