等級
certified by the Biological Stain Commission
品質等級
形狀
powder
成份
Dye content, 90%
溶解度
H2O: 1 mg/mL, clear, red
λmax
395 nm
514 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 曙红B已用于从大鼠获得的肛门括约肌切片的组织学分析。
- 它已与Mayer′s苏木精一起用于胸骨三角肌切片的染色。
- 它已与苏木精一起用于从小鼠获得的不同组织切片的染色。
生化/生理作用
曙红B是一种呫吨染料,也称为曙红蓝或赤藓红B。它用于Negri小体的Harris染色。曙红B还用于Mayer′s Hemalum中,作为胶原蛋白的复染剂。曙红B-天青A一起用于细胞颗粒、细胞核和微生物的染色。也可用于蛋白估计值。蛋白-曙红B复合物在536-544nm波长范围内吸收,蓝移的变化有助于确定蛋白的浓度。
適合性
在Mayer′s Hemalum之后对胶原蛋白进行复染。与天青A一起用作细胞颗粒,细胞核和微生物的组织染色剂。用于垂体前叶细胞的差异染色。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Theory and Practice of Histological Techniques (2008)
Bone marrow deficiency of MCPIP1 results in severe multi-organ inflammation but diminishes atherogenesis in hyperlipidemic mice.
PLoS ONE, 8, e80089-e80089 (2013)
Estimation of protein using eosin B dye.
Analytical Biochemistry, 233, 249-249 (1996)
The influence of passive stretch and NF-?B inhibitors on the morphology of dystrophic muscle fibers.
Anatomical Record (Hoboken, N.J. : 2007), 294, 132-132 (2011)
Restoration of anal sphincter function after myoblast cell therapy in incontinent rats.
Cell Transplantation, 24, 277-277 (2015)