Merck
198269
Sigma-Aldrich
赤藓红
certified by the BSC, Dye content ≥85 %
别名:
四碘荧光素 超蓝, 2′,4′,5′,7′-四碘荧光素 二钠盐, 藻红, 酸性红51
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H6I4Na2O5
CAS号:
分子量:
879.86
颜色索引号:
45430
Beilstein:
1443945
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
Agency
certified by the BSC
质量水平
表单
powder
组成
Dye content, ≥85%
技术
microbe id | staining: suitable
颜色
dark red
pH值(酸碱度)
6.4 (30.3 °C)
mp
315 °C
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear
密度
0.625 — 0.731 g/cm3 at 30.1 °C (86.2 °F)
λmax
525 nm
ε (消光系数)
≥13000 at 308-312 nm
≥32000 at 259-263 nm
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
赤藓红B已被用作荧光寿命成像中的染料。
生化/生理作用
赤藓红B,也称为曙红B,是一种呫吨染料。 它属于荧光素染料家族。赤藓红B是一种人工食用染料,当被易感儿童吞食时会诱发运动机能亢进。它在抑制大鼠尾状核突触体中的多巴胺摄取、高亲和力3H-哇巴因结合和离子转运中发挥主要作用。
适用性
明矾-苏木精的复染剂。
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
359.6 °F - closed cup
闪点(°C)
182 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Erythrosin B is a specific inhibitor of high affinity 3H-ouabain binding and ion transport in rat brain
Silbergeld E K
Neuropharmacology, 20:1, 87-90 (1981)
C. R. Acad. Sci. (D), 179, 367-367 (1924)
P Johnson et al.
The Biochemical journal, 203(1), 313-321 (1982-04-01)
We have previously described a method for measuring the rotational diffusion of membrane proteins by using fluorescent triplet probes [Johnson & Garland (1981) FEBS Lett. 135, 252-256]. We now describe the criteria by which the suitability of such probes may
Erythrosin B inhibits dopamine transport in rat caudate synaptosomes.
Lafferman JA and Silbergeld EK.
Science, 205(4404), 410-412 (1979)
Arch. Anat. Physiol., 396-396 (1895)