Merck
H9627
Sigma-Aldrich
苏木精
别名:
苏木精
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14O6 · xH2O
CAS号:
分子量:
302.28 (anhydrous basis)
顏色索引編號:
75290
Beilstein:
91400
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
形狀
powder
品質等級
技術
titration: suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
溶解度
95% ethanol: 1 mg/mL
SMILES 字串
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI 密鑰
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
苏木精已用于对胃癌组织、心肌组织、心脏切片和卵巢核进行染色。
生化/生理作用
苏木精是一种有机染料,可与金属离子螯合并与DNA和RNA结合。它用于对细胞核进行染色。苏木精和伊红染色可用于肿瘤侵袭阶段的诊断。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
In Situ Molecular Pathology and Co-Expression Analyses, 81-131 (2013)
Clinical significance and effect of Sam68 expression in gastric cancer
Xiao J, et al.
Oncology Letters, 15(4), 4745-4752 (2018)
Hematoxylin and eosin staining of intact tissues via delipidation and ultrasound
Li Y, et al.
Scientific Reports, 8(1), 12259-12259 (2018)
A novel human S10F-Hsp20 mutation induces lethal peripartum cardiomyopathy
Liu GS, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine (2018)
Down-regulation of miR-327 alleviates ischemia/reperfusion-induced myocardial damage by targeting RP105
Yang Y, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 49(3), 1049-1063 (2018)