Merck
200220
Sigma-Aldrich
天青II-曙红
powder
别名:
Azure II-eosin; Methylene blue
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
表单
powder
质量水平
技术
microbe id | staining: suitable
颜色
dark green
溶解性
soluble, hazy to turbid
λmax
524 nm (2nd)
647 nm
Amax
≥0.50 at 645-655 nm in methanol at 0.005 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].CNc1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](/C)C.[O-]C(=O)c7ccccc7C8=C9C=C(Br)C(=O)C(Br)=C9Oc%10c(Br)c([O-])c(Br)cc8%10
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S.C15H15N3S.2ClH.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;;;;/h1-6,25H,(H,27,28);5-10H,1-4H3;4-9H,1-3H3;2*1H;;/q;+1;;;;2*+1/p-3
InChI key
CSDDIABEPMTRIP-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
Chief ingredient of Giemsa Stain.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)