Merck
78047
Supelco
3-羟基- DL -犬尿氨酸
analytical standard
别名:
α,2-二氨基-3-羟基-γ-氧苯丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12N2O4
CAS号:
分子量:
224.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
InChI 密鑰
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)