product name
5-羟基吲哚-3-乙酸, ≥98% (HPLC), crystalline
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
crystalline
顏色
white to purple
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
血清素(5-羟色胺)主要存在于三种主要细胞类型中:i)中杻神经系统(CNS)和肠肌间神经丛中的血清素能神经元,ii)胃肠道粘膜中的肠嗜铬细胞,和iii)血小板。血清素的代谢主要通过外部线粒体膜酶单胺氧化酶(MAO)进行,它以两种分子亚型存在,分别称为MAO-A和MAO-B。
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.