Merck
K3375
Sigma-Aldrich
犬尿喹啉酸
≥98% (HPLC), powder, NMDA receptor antagonist
别名:
4-羟基喹啉-2-甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NO3
CAS号:
分子量:
189.17
Beilstein:
147451
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
product name
犬尿喹啉酸, ≥98%
化驗
≥98%
形狀
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
犬尿喹啉酸已用作胚胎大脑皮质细胞和人原代星形胶质细胞的解剖盐水溶液中的成分。它还被用作鼠肠上皮细胞系,MODE-K 和诱导多能干细胞(iPSC)衍生的神经元细胞的培养基补充剂。
生化/生理作用
犬尿喹啉酸(KynA)是 N-甲基-d-天冬氨酸(NMDA)、α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸(AMPA)和红藻氨酸受体的非选择性拮抗剂。它可以阻断红藻氨酸的神经毒性。犬尿喹啉酸还可以阻断烟碱型乙酰胆碱受体。它是色氨酸分解代谢途径的副产物。犬尿喹啉酸是一种神经调节剂,可控制谷氨酸、多巴胺、乙酰胆碱和 α-氨基丁酸(GABA)的水平。犬尿喹啉酸控制神经内分泌功能,犬尿喹啉酸水平的变化是抑郁症、精神分裂症阿尔茨海默氏′症和亨廷顿′病的潜在标志物。大脑中正常水平的犬尿喹啉酸对认知功能十分重要。
特點和優勢
该化合物是神经科学研究的特色产品。点击此处查看更多特色神经科学产品。了解更多有关用于其他研究领域的生物活性小分子的信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Relevance of Alternative Routes of Kynurenic Acid Production in the Brain
Ramos-Chavez LA, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018 (2018)
Inhibiting Stearoyl-CoA Desaturase Ameliorates alpha-Synuclein Cytotoxicity
Vincent BM, et al.
Cell Reports, 25(10), 2742-2754 (2018)
Mixed-species RNA-seq for elucidation of non-cell-autonomous control of gene transcription
Qiu J, et al.
Nature Protocols, 13(10), 2176-2176 (2018)
Glio-and neuro-protection by prosaposin is mediated by orphan G-protein coupled receptors GPR37L1 and GPR37
Liu B, et al.
Glia, 66(11), 2414-2426 (2018)
Kynurenic acid content in selected culinary herbs and spices
Turski MP, et al.
Journal of Chemistry, 2015, 1386-1397 (2015)
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience