一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025和ISO 17034生产和认证。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据NMI中的主要材料(例如NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
它旨在用于校准基于离子色谱的分析技术。
特點和優勢
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证生产
- 可通过国际认可的机构,如NIST或BAM,追溯到SI单位的摩尔
- 附有一份全面的分析证书(CoA)(长达四页),数据包含稳定性、密度、均匀性、浓度准确度、不确定性和可追溯性
- 使用高质量qNMR表征的起始材料和合格的精密天平进行重量分析,以确保最小的不确定性
- 通过实时稳定性研究进行严格测试,以确保准确性和保质期
- 提供HDPE瓶包装,并密封在铝袋中。
聯結
访问 IC 门户网 了解更多
分析報告
水中 F- 的含量为 1000mg/L,由高纯度 NaF 和 水制备。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Quantification of halide in ionic liquids using ion chromatography
Analytical Chemistry, 76, 2118-2123 (2004)
商品
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.