主要文件
1.09869
Supelco
氟离子标准浓缩液
1000 mg F (KF in H₂O) Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
质量水平
产品线
Titrisol®
技术
ion chromatography: suitable
pH值(酸碱度)
8.4 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
分析说明
content (F⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Titration with Lanthannitrat solution (traceable to NIST SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1