Merck
72983
Supelco
O-磷酸-L-丝氨酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
L-2-氨基-3-羟基丙酸3-磷酸, L-SOP, L-丝氨酸O-磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2P(O)OCH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
185.07
Beilstein:
1726826
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
190 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N[C@@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BZQFBWGGLXLEPQ-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯到来自NMI的原材料,如 NIST或NMIJ。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
生化/生理作用
III 组亲代谢型谷氨酸受体激动剂(mGluR4、mGluR7 和 mGluR8)。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)