Merck
494488
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基甲酰胺
biotech. grade, ≥99.9%
别名:
DMF, NSC 5356
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
biotech. grade
质量水平
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽压
2.7 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.9%
表单
liquid
自燃温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
杂质
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.005% (water)
<8 ppm Free amines as dimethylamine
蒸发残留物
<0.0005%
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 200 g/L)
沸点
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.944 g/mL (lit.)
紫外吸收
λ: 270 nm Amax: ≤1.0
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
应用
peptide synthesis
储存温度
room temp
SMILES字符串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
N , N -二甲基甲酰胺 (DMF) 是一种极性有机溶剂,具有广泛的工业应用前景。它是许多反应的前体,如甲酰化、氨基羰基化、胺化、酰胺化和腈化。它与三氯氧磷一起形成 Vilsmeier 试剂,用于反应性芳香族和杂芳香族底物的甲酰化反应。已在 238.15K 和 338.15K 之间进行了 DMF 的介电弛豫实验。已研究 DMF 与离子液体、铵盐和咪唑盐分子间相互作用的热物理属性。已研究硝酸铵与 DMF 之间的溶剂-溶液相互作用特性。
应用
N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) 已被用于制备四甲酰空穴和用于生成八面体纳米容器的前体。
多种疏水性有机化合物的溶剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
135.5 °F - closed cup
闪点(°C)
57.5 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A simple one-pot multicomponent synthesis of an octahedral nanocontainer molecule.
Liu X and Warmuth R.
Nature Protocols, 2(5), 1288-1296 (2007)
N,N-Dimethylformamide: much more than a solvent.
Muzart J.
Tetrahedron, 65(40), 8313-8323 (2009)
Review article on Vilsmeier Haack reaction and its Applications.
Beniwal M and Jain N.
European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences, 2(3), 1340-1374 (2015)
The dynamics of liquid formamide, N-methylformamide, N,N-dimethylformamide, and N,N-dimethylacetamide. A dielectric relaxation study.
Barthel J, et al.
Journal of Molecular Liquids, 98, 51-69 (2002)
Measurements and molecular interactions for N,N-dimethylformamide with ionic liquid mixed solvents.
Attri P, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(18), 6126-6133 (2010)