Merck
66450
Sigma-Aldrich
4-甲基-1-环己烯
purum, ≥99.0% (GC)
别名:
1,2,3,6-四氢甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12
CAS号:
分子量:
96.17
Beilstein:
1901299
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
purum
方案
≥99.0% (GC)
折射率
n20/D 1.442
沸点
101-102 °C (lit.)
密度
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
InChI key
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
19.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-7 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)