主要文件
8.51056
Sigma-Aldrich
HOSu
Novabiochem®
别名:
HOSu
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5NO3
CAS号:
分子量:
115.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
228-001-3
NACRES:
NA.22
质量水平
产品线
Novabiochem®
方案
≥99.0% (acidimetric)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Coupling Reactions
制造商/商品名称
Novabiochem®
pH值(酸碱度)
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
93-100 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N1(C(=O)CCC1=O)O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
InChI key
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
一般描述
用于合成水溶性活性酯的试剂以及抑制碳化二亚胺缩合过程中对映异构化的添加剂[1,2]
相关协议和技术文章
偶联试剂选择指南
参考文献
[1] G. W. Anderson, et al. (1964) J. Am. Chem. Soc., 86, 1839.
[2] F. Weygand, et al. (1966) Z. Naturforsch., 21, 426.
联系
替代:01-62-0009
分析说明
颜色(目测):白色至浅黄色至灰棕色
物质外观(目测):粉末
含量测定(酸量滴定): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 95 °C
熔程(上限值): ≤ 100 °C
溶解度(1 mmole溶于2 ml DMF):明显可溶
鉴别(IR):符合检验
法律信息
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3