等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽壓力
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
技術
DNA amplification: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.001 meq/g Acidity
≤30 ppm Water
蒸發殘留物
≤1 mg/L
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
纯度(GC): ≥ 99.9 %
鉴别(IR):符合
酸度: ≤ 0.001 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
蒸发残留物: ≤ 1 mg/l
水: ≤ 30 ppm
鉴别(IR):符合
酸度: ≤ 0.001 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
蒸发残留物: ≤ 1 mg/l
水: ≤ 30 ppm
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup