主要文件
74613
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate 0.16M – TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.08M – 2-Propanol 24% (v/v) – Glycerol 20% (v/v) solution
别名:
Crystallization solution 19/Kit No 75403
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
形狀
liquid
品質等級
pH值
8.5±0.2 ( in neat)
密度
1.03 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
69.8 °F - closed cup
閃點(°C)
21 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)