Merck
59349
Supelco
氨苄西林
analytical standard
别名:
D-(−)-α-氨苄青霉素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19N3O4S
CAS号:
分子量:
349.40
Beilstein:
1090925
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% anhydrous basis (NT)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
杂质
≤20% water
mp
208 °C (dec.) (lit.)
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI key
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
化学结构:β-内酰胺
氨苄西林属于 β-内酰胺类抗生素。它被用于通过穿透革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌来治疗细菌感染。它的作用方式主要为抑制细菌细胞壁的合成,从而导致细胞裂解。
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
氨苄西林已作为参考化合物,通过胶束液相色谱法,对人血清白蛋白标准溶液中氨苄西林的浓度进行测定。
氨苄西林是青霉素的半合成衍生物,具有广谱抗生素的作用。它已被用于研究抗生素的耐药性和渗透性限制、多种抗生素之间的协同作用、某些血液感染,并已被用于开发PCR方法以检测脑脊液中的耐药基因。
生化/生理作用
作用机制:氨苄西林是一种半合成的青霉素和ß-内酰胺抗生素,其通过灭活位于细菌的细胞膜内表面的转肽酶从而抑制细菌细胞壁合成。
耐药性机制:ß-内酰胺酶切开氨苄青霉素的ß-内酰胺环,使其失去活性。
抗菌谱:对革兰氏阳性菌(类似于苄青霉素)和革兰氏阴性菌(类似于四环素和氯霉素)均有效。
包装
该产品包装在无底玻璃瓶中,内容物置于插入的熔锥内。
注意
据报道,该产品在25°C、43%和81%相对湿度下可稳定6周。 另外的研究表明氨苄青霉素在溶液中的稳定性与pH、温度和缓冲液的性质有关。 当储存在pH值7以上时,它的活性很快就会丧失。 推荐最佳保存条件为2-8℃,pH 3.8-5,一周内其活性可保留90%。
制备说明
据报道,氨苄青霉素微溶于水,几乎不溶于酒精、氯仿、醚和固定油脂,但溶于稀酸或稀碱。 该溶液不应高压灭菌;原液应通过过滤消毒并冷冻保存,可稳定数月。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A new application of micellar liquid chromatography in the determination of free ampicillin concentration in the drug?human serum albumin standard solution in comparison with the adsorption
Stepnik KE, et al.
Talanta, 153, 1-7 (2016)
Analysis of three penicillin antibiotics (ampicillin, amoxicillin and cloxacillin) of several Iranian pharmaceutical companies by HPLC.
Ashnagar A and Naseri GN
Journal of Chemistry, 4(4), 536-545 (2007)
Rapid method for the determination of ampicillin residues in animal muscle tissues by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection.
Luo W, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 694(2), 401-407 (1997)
Jens T Van Praet et al.
The EMBO journal, 34(4), 466-474 (2015-01-21)
Antinuclear antibodies are a hallmark feature of generalized autoimmune diseases, including systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis. However, the processes underlying the loss of tolerance against nuclear self-constituents remain largely unresolved. Using mice deficient in lymphotoxin and Hox11, we report
Nuria Fernández-Hidalgo et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1261-1268 (2013-02-09)
The aim of this study was to compare the effectiveness of the ampicillin plus ceftriaxone (AC) and ampicillin plus gentamicin (AG) combinations for treating Enterococcus faecalis infective endocarditis (EFIE). An observational, nonrandomized, comparative multicenter cohort study was conducted at 17