certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 785
traceable to Ph. Eur. A1000000
traceable to USP 1033000/1033407
API 家族
ampicillin
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
腳註
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2