Merck
19422
Supelco
正丁醇
analytical standard
别名:
丁醇, 正丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OH
CAS号:
分子量:
74.12
Beilstein:
969148
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
2.55 (vs air)
蒸汽壓力
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
化驗
≥99.9% (GC)
自燃溫度
649 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
11.2 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.399 (lit.)
n20/D 1.399
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丁醇具有较高能量密度的酒精,较低的蒸汽压和低吸湿性。正丁醇是一种很有潜力的汽油代用燃料。它也是一种用于生产化学品的原料。通过合成 2-酮酸途径和 CoA 依赖性途径两种途径产生。也可由生物质来源的碳水化合物发酵产生。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。
在此查找10/2011中列出的化合物的所有可用参考材料
應用
在制备胶束电动色谱法 (MEKC) 分析脂溶性维生素的内标物时,将其用作成分。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
S Pedersen-Bjergaard et al.
Journal of chromatography. A, 876(1-2), 201-211 (2000-05-24)
Microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC) was carried out in a pH 2.5 phosphate buffer to effectively suppress the electroosmotic flow (EOF). With 66.6% (w/w) 25 mM phosphate buffer pH 2.5, 20.0% (w/w) 2-propanol, 6.6% (w/w) 1-butanol, 6.0% (w/w) sodium lauryl sulphate
Metabolic engineering of cyanobacteria for 1-butanol production from carbon dioxide.
Lan, Ethan I., and James C. Liao.
Metabolic engineering, 13.4, 353-363 (2011)
Metabolic engineering of< i> Escherichia coli</i> for 1-butanol and 1-propanol production via the keto-acid pathways.
Shen, Claire R., and James C. Liao.
Metabolic engineering, 10.6, 312-320 (2008)
Production of dimethylfuran for liquid fuels from biomass-derived carbohydrates.
Roman-Leshkov, Yuriy, et al.
Nature, 447.7147, 982-985 (2007)
Prasenjit Seal et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(2), 275-282 (2012-12-19)
In the present work, we study the H atom abstraction reactions by hydroxyl radical at all five sites of 1-butanol. Multistructural variational transition state theory (MS-VTST) was employed to estimate the five thermal rate constants. MS-VTST utilizes a multifaceted dividing