产品名称
Dowex 50WX8, Na+-form, strongly acidic, 100-200 mesh
表单
beads
交联
8 % cross-linked
技术
LPLC: suitable
缺失
~45% loss on drying, 110 °C
基质
styrene-divinylbenzene
基质活性基团
sulfonic acid functional group
粒径
100-200 mesh
容量
1.7 meq/mL
分离技术
cation exchange
SMILES字符串
[Na+].[C-H2]Cc3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H11.C10H10.C8H8.Na/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3,5-8H,1-2,4H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q-1;;;+1
InChI key
NEQWAZPDMBONCG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 多相Brønsted催化在多元醇丙烯酸酯的无溶剂、多克规模合成中的应用:三羟甲基丙烷三丙烯酸酯的案例研究。: 该研究展示了Dowex 50WX8催化剂在多元醇丙烯酸酯的环保合成中的应用(Melchiorre et al., 2024)。
- 以纳米金刚石和人血清白蛋白为准固定相进行普萘洛尔的电动色谱法手性分离:探索了Dowex 50WX8在手性分离中的应用,有助于药物污染物的环境分析,加深了我们对水生环境中手性药物行为的理解(Lanaro et al., 2024)。
- 采用酸性阳离子交换树脂进行的镨、镝和钇回收的建模和平衡研究。: 讨论了Dowex 50WX8从废物流中回收有价值稀土元素的效率,为资源回收和环境可持续性提供见解(Masry et al., 2022)。
- 12.8MeV质子辐照(nat)钙靶点产生的(44)Sc的改进分离方案。: 阐明了Dowex 50WX8在钪同位素放射化学分离中的作用,这对医学成像和治疗应用至关重要,展示了树脂在核医学中的能力 (Kurakina et al., 2022)。
- LC/MS分析用氨基膦酸酯快速样品净化操作程序的补充数据。: 强调了Dowex 50WX8在液相色谱-质谱分析的分析前净化步骤中的用途,提高了生化研究中分析方法的可靠性和效率(Kuhn et al., 2020)。
WGK
WGK 3