product name
Amberlite™ IRC120 H,氢型, strongly acidic, hydrogen form
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
17 mmHg ( 20 °C)
描述
cross-linkage 8%
moisture 53-58%
形狀
beads
自燃溫度
800 °F
參數
121 °C max. temp.
技術
LPLC: suitable
損耗
~50% loss on drying, 110 °C
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
sulfonic acid
粒徑
620-830 μm
工作pH值
0-14
容量
1.8 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Amberlite IR120是一种凝胶型强酸性阳离子交换树脂和非均相催化剂。
應用
Amberlite IR120已被用作催化剂载体,与Co2+或Ru3+离子形成螯合物,从而用于后续通过氨硼烷水解产生氢的过程。在通过甘油三酯作为来源合成环氧化物过程中,它可用作受过氧化氢(H2O2)影响的环氧乙烷开环反应的催化剂。Amberlite IR120氢型可用于研究H+/Pb2+、H+/Ni2+和H+/Cr3+体系的离子交换平衡。
适用于多种化学处理应用、低 pH 值下除去氨基酸、美国药典钾法等的强酸性阳离子交换树脂。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Ion-exchange equilibria of Pb2+, Ni2+, and Cr3+ ions for H+ on Amberlite IR-120 resin.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(6), 1325-1331 (2008)
Hydrogen generated from hydrolysis of ammonia borane using cobalt and ruthenium based catalysts.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(3), 2950-2959 (2012)
Degradation of the oxirane ring of epoxidized vegetable oils with hydrogen peroxide using an ion exchange resin.
Catalysis Today, 107, 208-214 (2005)