产品名称
AmberSep®(前 Dowex)Retardion 11A8, 50-100 mesh
描述
amphoteric form
质量水平
表单
beads
参数
70 °C max. temp.
湿度
43-48%
技术
LPLC: suitable
颜色
deep yellow, tan
基质
amphoteric styrene-divinylbenzene (gel)
粒径
50-100 mesh
工作pH值
0-14
容量
0.7 meq/mL by wetted bed volume
分离技术
mixed mode
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Dowex Retardion 11A8的两性特性允许从复杂混合物中特异性分离元素,这通常可以使用单官能离子交换剂。使用Retardion 11A8通过放射化学NAA测定痕量的锌和镉。
Retardion 11A8 并非真正的混合床树脂,而是带有混合官能团的树脂。它包含成对的阴离子和阳离子交换位置(每一个都作为另一个的反离子),能从料流中吸附移动的离子。
应用
Dowex Retardion 11A8用于固相萃取,通过火焰原子吸收光谱法测定总浓度。
离子分离的色谱树脂。用于去除蛋白质样品中的离子洗涤剂(如 SDS)。还能去除水溶液中的电解质以及分离阴阳离子。由于 SEC 类型的机制会发生脱盐,因此建议使用色谱柱来获得较好的结果。
外形
混合床
其他说明
该离子交换树脂未经特殊处理或清洁。建议进行适当的初步洗脱和清洗处理。
法律信息
Ambersep is a registered trademark of DuPont de Nemours, Inc.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Ion Exchange Behaviour of Cadmium on Amphoteric Ion Exchange Resin Retardion lIAS and its Application for the Determination of Cadmium in Biological Materials by Neutron Activation Analysis.
Samczynski, Zbigniew, and Rajmund Dybczynski.
Chem. Anal. (Warsaw), 41, 873-873 (1996)
Pre-concentration of traces of cadmium, cobalt, nickel and lead in natural honeys by solid phase extraction followed by their determination using flame atomic absorption spectrometry.
Stecka, Helena, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 25, 331-339 (2014)
The use of the amphoteric ion-exchange resin retardion 11A8 for inorganic separations.
Dybczynski, Rajmund, and Elzbieta Sterlinska.
Journal of Chromatography A, 102, 263-271 (1974)