Merck
33471
Sigma-Aldrich
1,5-二氮杂双环[4.3.0]壬-5-烯
purum, ≥98.0% (GC)
别名:
DBN
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12N2
CAS号:
分子量:
124.18
Beilstein:
2417
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
purum
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
杂质
≤1% water
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
n20/D 1.521
沸点
95-98 °C/7.5 mmHg (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C1CN=C2CCCN2C1
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
InChI key
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 1,5-二氮杂双环[4.3.0]壬-5-烯(DBN)是一种常用于碱介导的消除、缩合、酯化、异构化、羧化和羰基化反应的脒碱。
  • 它被用于制备超四面体硫族化物团簇和聚合物-硫族化物复合材料单晶。
  • 它还可以用作吡咯的区域选择性Friedel-Crafts C-酰化反应的催化剂。
其他说明
用于脱氢卤化反应形成烯烃的脒碱
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
201.2 °F - closed cup
闪点(°C)
94 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
H. Oediger et al.
Synthesis, 591-591 (1972)
Superbase route to supertetrahedral chalcogenide clusters.
Wu, Tao et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(8), 3619-3622 (2012)
1, 5-Diazabicyclo [4.3. 0] non-5-ene.
Savoca, Ann C and Urgaonkar, Sameer
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Threading chalcogenide layers with polymer chains.
Xiong, Wei-Wei et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 127(2), 556-560 (2015)
Nucleophilicities and carbon basicities of DBU and DBN.
Baidya, M and Mayr, Herbert
Chemical Communications (Cambridge, England), 1792-1794 (2008)