Merck
33482
Sigma-Aldrich
1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯
puriss., ≥99.0% (GC)
别名:
2,3,4,6,7,8,9,10-八氢嘧啶并[1,2-a]氮杂卓, DBU
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16N2
分子量:
152.24
Beilstein:
508906
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽压
7.1 hPa ( 37.7 °C)
质量水平
等级
puriss.
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.523
pH值(酸碱度)
(12,8 at 10 g/l at 20 °C)
沸点
115 °C/11 mmHg (lit.)
mp
-70  °C
密度
1.019 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
InChI key
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯可用作:
  • 介导与含氮亲核试剂的加成,形成α,β-不饱和羰基化合物。
  • 作为羧酸与碳酸二甲酯的酯化反应的亲核催化剂。
  • 作为溴化亚铜介导的甲基丙烯酸酯的原子转移自由基聚合反应的双齿配体。
  • 作为碳酸二甲酯与甘油的酯交换反应的有效催化剂。
Amidine base used for dehydrohalogenation reactions to olefinscitation; Further important applications are e.g.: esterification of carboxylic acids with alkyl halidescitationcitation; Alkylation and acylation of active methylene compoundscitation
其他说明
脱氢卤化反应形成烯烃的脒碱;更为重要的应用为,例如,羧酸与烷基卤的酯化反应;活性亚甲基化合物的烷基化和酰化
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
240.8 °F
闪点(°C)
116 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
C.G. Rao
Organic preparations and procedures international, 12, 225-225 (1980)
N. Ono et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 51, 2401-2401 (1978)
N. Ono et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 52, 1716-1716 (1979)
H. Oediger et al.
Synthesis, 591-591 (1972)
1, 8-Diazabicyclo [5.4. 0] undec-7-ene (DBU) as ligand for atom transfer radical polymerization (ATRP)
Fournier D, et al.
European Polymer Journal, 41(7), 1576-1581 (2005)