Merck
244635
Sigma-Aldrich
硫酸锡(II)
≥95%
别名:
硫酸亚锡
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SnSO4
CAS号:
分子量:
214.77
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
反应适用性
core: tin
reagent type: catalyst
SMILES字符串
[SnH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 锡 (Ⅱ) 硫酸盐可用于太阳能电池用 Cu 2 ZnSnS 4 (CZTS) 薄膜的电合成。
  • 可用连续离子层吸附反应 (SILAR) 法合成 Cu 2 SnS 3 、Cu 5 Sn 2 S 7 和 Cu 3 SnS 4 等三元 Cu-Sn-S 硫属化合物。SnO
  • SnSO 4 也可用于四氧化三锡 (SnO 2 ) 纳米颗粒的制备,该纳米颗粒广泛用于电池电极、超级电容器和光电器件的制造。
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
[Substantiation of the maximum permissible level of tin sulfate in the air of populated regions].
A N Bessmertnyĭ et al.
Gigiena i sanitariia, (9)(9), 62-64 (1988-09-01)
[Gonadotropic action of tin sulphate in chronic inhalation].
N V Grin' et al.
Gigiena i sanitariia, (10)(10), 15-16 (1991-10-01)
In situ synthesis of SnO 2 nanoparticles encapsulated in micro/mesoporous carbon foam as a high-performance anode material for lithium ion batteries.
Fan X, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(43), 18367-18374 (2014)
Surfactant-free solution phase synthesis of monodispersed SnO 2 hierarchical nanostructures and gas sensing properties.
Zhang H, et al.
CrystEngComm, 14(9), 3169-3176 (2012)
Fabrication of ternary Cu?Sn?S sulfides by a modified successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method.
Su Z, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(32), 16346-16352 (2012)