Merck
241784
Sigma-Aldrich
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
98%
别名:
(2,4,6-Trimethylphenyl)-(3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl) sulfone, MSNT
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12N4O4S
CAS号:
分子量:
296.30
Beilstein:
4328921
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
方案
98%
表单
solid
mp
134-139 °C (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12N4O4S/c1-7-4-8(2)10(9(3)5-7)20(18,19)14-6-12-11(13-14)15(16)17/h4-6H,1-3H3
InChI key
SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于寡核苷酸合成的缩合试剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)