Merck
225827
Sigma-Aldrich
N,N′-二琥珀酰亚胺碳酸酯
≥95%, for peptide synthesis
别名:
N-琥珀酰氨基碳酸酯, DSC, 二(N-琥珀酰亚胺基)碳酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8N2O7
CAS号:
分子量:
256.17
Beilstein:
1499137
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
产品名称
N,N′-二琥珀酰亚胺碳酸酯, ≥95%
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: Carbonylations
mp
190 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
imide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
InChI 密鑰
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
N,N′-碳酸二琥珀酰亚胺酯可用于通过HPLC对氨基化合物进行测定。
應用
N,N′-碳酸二琥珀酰亚胺酯可用于:
  • 作为活化剂,通过后官能化将聚合物刷与伯胺进行偶联,从而用于改变其反应模式。
  • 作为多种伯醇和空间受阻的仲醇的烷氧羰基化试剂,它还可以用于合成结构上不同的氨基甲酸酯。
  • 作为合成硫代磷脂的偶联剂,通常可用于将生物膜固定在金表面。
它也可用于制备硫醇修饰DNA的连接子,该连接子是一种异双功能、可裂解的SVEC(琥珀酰亚胺乙烯基磺酰氨基乙基碳酸酯)。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 33, 2781-2781 (1992)
N,N?-Disuccinimidyl carbonate as a coupling agent in the synthesis of thiophospholipids used for anchoring biomembranes to gold surfaces
Boden N, et al.
Tetrahedron, 54(38), 11537-11548 (1998)
Reactive patterning via post-functionalization of polymer brushes utilizing disuccinimidyl carbonate activation to couple primary amines
Diamanti S, et al.
Polymer, 49(17), 3770-3779 (2008)
Chang-Juan Tao et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 115(3), 407-411 (2015-05-31)
To assess whether consensus guideline-based atlas-based auto-segmentation (ABAS) reduces interobserver variation and improves dosimetric parameter consistency for organs at risk (OARs) in nasopharyngeal carcinoma (NPC). Eight radiation oncologists from 8 institutes contoured 20 OARs on planning CT images of 16
N, N?-Disuccinimidyl Carbonate: A Useful Reagent for Alkoxycarbonylation of Amines
Ghosh KA, et al.
Tetrahedron Letters, 33(20), 2781-2781 (1992)