产品名称
硅胶, high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
等級
high-purity grade (Davisil Grade 646)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
製造商/商標名
Davisil®
技術
LPLC: suitable
表面積
300 m2/g
基質
Silica
基質活性組
silica
粒徑
250-500 μm
35-60 mesh
孔徑
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
pH值
7.0 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硅胶是胶态二氧化硅的刚性三维网络。它专门用作 Ziegler-Natta 催化剂中活性钛 (III) 中心的支持材料。硅胶允许受控的碎片形成具有窄粒度分布和高堆密度的均匀聚合物颗粒。硅胶分类如下:
a.水凝胶 - 孔内充满了水
b.干凝胶 - 通过蒸发过程,气孔中的水相被去除
c.气凝胶-溶剂去除超临界萃取。
a.水凝胶 - 孔内充满了水
b.干凝胶 - 通过蒸发过程,气孔中的水相被去除
c.气凝胶-溶剂去除超临界萃取。
法律資訊
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)