Merck
236802
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 636), 35-60 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352309
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.52
产品名称
硅胶, high-purity grade (Davisil Grade 636), pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size
等級
high-purity grade (Davisil Grade 636)
品質等級
agency
suitable for EPA 601
化驗
≥99%
形狀
powder
製造商/商標名
Davisil®
技術
LPLC: suitable
表面積
480 m2/g
基質
Silica
基質活性組
silica
粒徑
250-500 μm
35-60 mesh
孔徑
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
pH值
6.5 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硅胶是硅胶的刚性三维网络。它专门用作齐格勒-纳塔催化剂中活性钛(III)中心的载体材料。硅胶可以经受控制破碎,并形成具有窄粒度分布和高堆积密度的均匀聚合物颗粒。硅胶分类如下:
a.水凝胶 - 孔内充满了水
b.干凝胶 - 通过蒸发过程,气孔中的水相被去除
c.气凝胶 - 通过超临界萃取除去溶剂。
應用
  • 色谱分离:硅胶在色谱中广泛用作固定相,用于各种化合物的分离。硅胶改性的创新,如五溴苄基改性硅胶,提高了对烟酰胺等代谢物的分离效率。该应用对药物分析和代谢组学研究至关重要,为生物相关分子的定量提供了高精度和准确性(Ozaki et al., Analytical Biochemistry, 2022)。
  • 环境污染物检测:硅胶用于制造分子印迹聚合物(MIP),后者可选择性地识别和结合环境污染物。一个值得注意的应用是通过在分子印迹硅胶中嵌入量子点来检测食品样品中的氨基咪唑氮杂环芳烃(AIA)该方法具有高选择性和高灵敏度,是食品安全和环境监测的有力工具(Qiao et al., Current Analytical Chemistry, 2021)。
法律資訊
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 8
1 of 8
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.