方案
≥95.0% (TLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
抗生素抗菌谱
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
应用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
作用机制
protein synthesis | interferes
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](OC2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](OC3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)C[C@@H](C)C5(O4)OC1(C)[C@H](O)[C@H]5C
InChI
1S/C37H65NO12/c1-14-25-36(10)29(40)22(6)37(50-36)18(2)16-35(9,49-37)31(48-33-27(39)24(38(11)12)15-19(3)44-33)20(4)28(21(5)32(42)46-25)47-26-17-34(8,43-13)30(41)23(7)45-26/h18-31,33,39-41H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-,37+/m1/s1
InChI key
YKAVHPRGGAUFDN-JTQLBUQXSA-N
一般描述
应用
包装
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3