生物源
Streptomyces virginiae
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
solid
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
顏色
white
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ncccc2O)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3CC(=O)CCN3C(=O)[C@H](Cc4ccccc4)N(C)C(=O)[C@@H]5CCCN5C1=O)c6ccccc6
InChI
1S/C43H49N7O10/c1-4-29-40(56)49-21-12-17-30(49)41(57)48(3)32(23-26-13-7-5-8-14-26)42(58)50-22-19-28(51)24-31(50)37(53)47-35(27-15-9-6-10-16-27)43(59)60-25(2)34(38(54)45-29)46-39(55)36-33(52)18-11-20-44-36/h5-11,13-16,18,20,25,29-32,34-35,52H,4,12,17,19,21-24H2,1-3H3,(H,45,54)(H,46,55)(H,47,53)/t25-,29-,30+,31+,32+,34+,35+/m1/s1
InChI 密鑰
FEPMHVLSLDOMQC-IYPFLVAKSA-N
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
準備報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 3