Merck
16967
Supelco
甲氧苄啶
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
2,4-二氨基-5-(3,4,5-三甲氧基苄基)嘧啶, NSC 106568
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18N4O3
CAS号:
分子量:
290.32
Beilstein:
625127
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChI 密鑰
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯到来自NMI的原材料,如 NIST或NMIJ。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
主要作为抗细菌剂。 二氢叶酸还原酶抑制活性和原核酶选择性。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)